Description
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statorer med populære Rheodyne injektormodeller brugt i højtydende væskekromatografi (HPLC) systemer.
Specifications
Specifications
| Type | Statorer |
| Oversigt | For Rheodyne injektor modeller 7000/7010/7030/7040/7125 |
| Til brug med (udstyr) | Rheodyne Injektorer 7000/7010/7030/7040/7125 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.