Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøve loops
Artikelnummer. p-4522308 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
20μ l
50 μl
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
5 mL
Til brug med (udstyr):
Rheodyne Injector Model 8125
Rheodyne Injectors 7010/7125
Rheodyne Injectors 7725/7725i
Rheodyne Injectors 9010/9725
Rheodyne Injectors 9725/9725i
Rheodyne Injektor modeller 7010/7125
Rheodyne Injektor modeller 9010/9725
Rheodyne Injektor modeller 9725/9725i
Rheodyne-injektor model 8125
Rheodyne-injektorer 7725/7725i
Rheodyne-injektorer 9725/9725i
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,20 mm
0,25 mm
0,51 mm
0.18 mm
0.20 mm
0.25 mm
0.30 mm
0.51 mm
0.76 mm
0.8 mm, 0.5 mm, and 0.2 mm
1.0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10455163
Brand: Thermo Scientific™ 7020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sample Loop
Oversigt For Rheodyne 7010/7125; 5 uL; 0.18 mm ID
Til brug med (udstyr) Rheodyne Injectors 7010/7125
Diameter (engelsk) Indre 0.007 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.18 mm
Volumen (metrisk) 5 μL
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.