Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøve loops
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sample Loop |
| Oversigt | For Rheodyne 7725/7725 i; 10 uL; 0.30 mm ID |
| Til brug med (udstyr) | Rheodyne-injektorer 7725/7725i |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.012 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,30 mm |
| Volumen (metrisk) | 10 μl |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.