Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøve loops
Artikelnummer. 10600636 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
20μ l
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Til brug med (udstyr):
Rheodyne Injektorer 7010/7125
Rheodyne Injektorer 7725/7725i
Rheodyne Injektorer 9010/9725
Rheodyne Injektorer 9725/9725i
Rheodyne Injektormodel 8125
Rheodyne-injektor model 8125
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm og 0,2 mm
1,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10600636 5 ml Rheodyne Injektorer 9010/9725 0,76 mm Hver
10455163 5 μl Rheodyne Injektorer 7010/7125 0,18 mm Hver
10621334 10 μl Rheodyne Injektorer 7010/7125 0,30 mm Hver
10100563 100 μl Rheodyne Injektorer 7010/7125 0,51 mm Hver
10776524 200 μl Rheodyne Injektorer 7010/7125 0,76 mm Hver
10682864 500 μl Rheodyne Injektorer 7010/7125 0,76 mm Hver
10465173 5 ml Rheodyne Injektorer 7010/7125 1,0 mm Hver
10344473 2 μl Rheodyne Injektorer 9725/9725i 0,8 mm, 0,5 mm og 0,2 mm Hver
10794794 5 μl Rheodyne Injektorer 7725/7725i 0,18 mm Hver
10766714 10 μl Rheodyne Injektorer 7725/7725i 0,30 mm Hver
10466113 20 μl Rheodyne Injektorer 7725/7725i 0,30 mm Hver
10620184 50 μl Rheodyne Injektorer 7725/7725i 0,51 mm Hver
10408104 5 μl Rheodyne Injektormodel 8125 0,20 mm Hver
10678715 10 μl Rheodyne Injektormodel 8125 0,20 mm Hver
10575625 20μ l Rheodyne-injektor model 8125 0,25 mm Hver
10147854 50 μl Rheodyne Injektormodel 8125 0,30 mm Hver
10269364 5 μl Rheodyne Injektorer 9725/9725i 0,18 mm Hver
10219324 10 μl Rheodyne Injektorer 9725/9725i 0,25 mm Hver
10555615 20μ l Rheodyne Injektorer 9725/9725i 0,25 mm Hver
10311255 50 μl Rheodyne Injektorer 9725/9725i 0,51 mm Hver
10229414 100 μl Rheodyne Injektorer 9010/9725 0,51 mm Hver
10651396 200 μl Rheodyne Injektorer 9010/9725 0,51 mm Hver
10774057 500 μl Rheodyne Injektorer 9010/9725 0,76 mm Hver
10321255 1 ml Rheodyne Injektorer 9010/9725 0,76 mm Hver
10582075 50 μl Rheodyne Injektorer 7010/7125 0,51 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 10600636 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9055029
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sample loop
Oversigt For Rheodyne 9010/9725; 5 ml; 0,76 mm ID
Til brug med (udstyr) Rheodyne Injektorer 9010/9725
Diameter (engelsk) Indre 0,030 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,76 mm
Volumen (metrisk) 5 ml
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.