Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøve loops
Artikelnummer. 10311255 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
20μ l
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Til brug med (udstyr):
Rheodyne Injektor modeller 7010/7125
Rheodyne Injektor modeller 9010/9725
Rheodyne Injektor modeller 9725/9725i
Rheodyne-injektor model 8125
Rheodyne-injektorer 7010/7125
Rheodyne-injektorer 7725/7725i
Rheodyne-injektorer 9010/9725
Rheodyne-injektorer 9725/9725i
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm og 0,2 mm
1,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10311255
Brand: Thermo Scientific™ 9055023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sample Loop
Oversigt For Rheodyne 9725/9725 i; 0.51 mm ID; 50 μL
Til brug med (udstyr) Rheodyne-injektorer 9725/9725i
Diameter (engelsk) Indre 0.020 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,51 mm
Volumen (metrisk) 50 μl
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.