Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøve loops
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
Brand: Thermo Scientific™ 9055-024
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops er til Rheodyne prøveinjektorer i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
Tekniske data
| Sample Loop | |
| Rheodyne Injectors 9010/9725 | |
| 0.51 mm |
| For Rheodyne 9010/9725; 100 uL; 0.51 mm ID | |
| 0.020 in. | |
| 100 μL |
Produktforslag
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.