Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Udskiftning af rotortætninger til injektorer
Artikelnummer. 10445163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rheodyne Injektor 7030
Rheodyne Injektor 8125
Rheodyne Injektor 9010
Rheodyne Injektor 9125
Rheodyne Injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injektorer 7000/7010/7040
Rheodyne Injektorer 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injektorer 7060/7066
Rheodyne Injektorer 7060/7066/9060
Rheodyne Injektorer 7125/7126
Rheodyne Injektorer 8125/8126
Materiale:
ETFE
PEEK
Vespel
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale Pakningsstørrelse
10445163 Rheodyne Injektorer 7000/7010/7040 ETFE Hver
10290285 Rheodyne Injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038 PEEK Hver
10161263 Rheodyne Injektorer 7000/7010/7040/7067 Vespel Hver
10671296 Rheodyne Injektor 7030 Vespel Hver
10576005 Rheodyne Injektorer 7060/7066 Vespel Hver
10648705 Rheodyne Injektorer 7060/7066/9060 ETFE Hver
10150893 Rheodyne Injektorer 7125/7126 Vespel Hver
10269514 Rheodyne Injektorer 7125/7126 ETFE Hver
10427534 Rheodyne Injektorer 8125/8126 Vespel Hver
10510126 Rheodyne Injektor 8125 ETFE Hver
10179464 Rheodyne Injektor 9010 ETFE Hver
10280845 Rheodyne Injektor 9125 ETFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10445163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7010071
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Oprethold din præstation Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøveinjektorer til HPLC med disse udskiftningsrotortætninger.
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Udskiftning af rotortætninger til injektorer for at opretholde ydeevnen af din Rheodyne Prøveinjektorer til højtydende væskekromatografi (HPLC). Disse sæler er velegnede til populære Rheodyne injektormodeller og fås i Vespel , PEEK eller ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftningsrotorpakninger
Materiale ETFE
Oversigt 7010-071
Til brug med (udstyr) Rheodyne Injektorer 7000/7010/7040
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.