Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Udskiftning af rotortætninger til injektorer
Artikelnummer. 10269514 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Rheodyne Injektor modeller 7000/7010/7040
Rheodyne Injektor modeller 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injektor modeller 7125/7126
Rheodyne-injektor 7030
Rheodyne-injektor 8125
Rheodyne-injektor 9010
Rheodyne-injektor 9125
Rheodyne-injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne-injektorer 7060/7066
Rheodyne-injektorer 7060/7066/9060
Rheodyne-injektorer 7125/7126
Rheodyne-injektorer 8125/8126
Materiale:
ETFE
KIG
Vespel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10269514
Brand: Thermo Scientific™ 7125079
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oprethold din præstation Thermo Scientific™ Rheodyne™ Prøveinjektorer til HPLC med disse udskiftningsrotortætninger.
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Udskiftning af rotortætninger til injektorer for at opretholde ydeevnen af din Rheodyne Prøveinjektorer til højtydende væskekromatografi (HPLC). Disse sæler er velegnede til populære Rheodyne injektormodeller og fås i Vespel , PEEK eller ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Replacement Rotor Seals
Materiale ETFE
Oversigt 7125-079
Til brug med (udstyr) Rheodyne-injektorer 7125/7126
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.