Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Udskiftning af rotortætninger til injektorer
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Udskiftning af rotortætninger til injektorer for at opretholde ydeevnen af din Rheodyne Prøveinjektorer til højtydende væskekromatografi (HPLC). Disse sæler er velegnede til populære Rheodyne injektormodeller og fås i Vespel , PEEK eller ETFE.
Specifications
Specifications
| Type | Vespel Udskiftning af rotortætninger |
| Materiale | Vespel |
| Oversigt | 7125-047 |
| Til brug med (udstyr) | Rheodyne Injektor modeller 7125/7126 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.