Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ports for Injector Models 7010 and 9010
Artikelnummer. 10678445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
PEEK Loop Filler-port
PEEK Nåleport
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10678445 PEEK Nåleport Hver
10303075 PEEK Loop Filler-port Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678445 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9013
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Brug disse porte til din Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 og 9010 prøveinjektorer til HPLC.
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne Porte til model 7010 og 9010 Injektorer til højtydende væskekromatografi (HPLC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type PEEK Nåleport
Til brug med (applikation) Væskekromatografi
Til brug med (udstyr) Rheodyne HPLC Injector Model 7010 og 9010
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.