Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 and 9725i Sample Injectors
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug biokompatibel Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 og 7725i prøveinjektorer til at opretholde kontinuerlig HPLC-flow mellem belastnings- og indsprøjtningspositionerne og for at beskytte mod trykchok. Make-Before-Break (MBB)-designet sikrer uafbrudt flow under prøveinjektion. Konstrueret af Thermo Scientific™ PEEK™ , kan disse dual-mode injektorer bruge delvis fyldning til nul prøvespild eller komplet fyldning for bedre reproducerbarhed. Injicer fra 1 μL til 5mL prøver med høj nøjagtighed og præcision. 9725i-modellen har en positionsfølende kontakt til et reproducerbart startsignal. Injektorerne inkluderer en μ20 L prøvesløjfe.
- Biocompatible PEEK™ construction
- Make-Before-Break (MBB) design
- Can use partial filling for zero sample waste or complete filling for better reproducibility
- Inject 1μL to 5mL with high accuracy and precision
- 9725i features a position sensing switch for a reproducible start signal
Includes:20μL sample loop
Tekniske data
Tekniske data
| Mode | Dual Mode |
| Volumen (metrisk) prøve | 20 μL |
| Oversigt | Kontinuerlig strømning |
| Til brug med (udstyr) | HPLC |
| Type | Continuous Flow HPLC Sample Injector |
| Stator materiale | PEEK |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.