Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 og 9725i prøve-injektorer
Artikelnummer. 10417044 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Kontinuerlig flow, positionssensorkontakt
Kontinuerlig strømning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10417044 Kontinuerlig flow, positionssensorkontakt Hver
10762327 Kontinuerlig strømning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10417044 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9725I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Sørg for præcise HPLC-injektioner og beskyt mod trykchok med biokompatibel dual-mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 og 9725i prøveinjektioner.
Brug biokompatibel Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 og 7725i prøveinjektorer til at opretholde kontinuerlig HPLC-flow mellem belastnings- og indsprøjtningspositionerne og for at beskytte mod trykchok. Make-Before-Break (MBB)-designet sikrer uafbrudt flow under prøveinjektion. Konstrueret af Thermo Scientific™ PEEK™ , kan disse dual-mode injektorer bruge delvis fyldning til nul prøvespild eller komplet fyldning for bedre reproducerbarhed. Injicer fra 1 μL til 5mL prøver med høj nøjagtighed og præcision. 9725i-modellen har en positionsfølende kontakt til et reproducerbart startsignal. Injektorerne inkluderer en μ20 L prøvesløjfe.
  • Biokompatibel PEEK™ konstruktion
  • Make-Before-Break (MBB) design
  • Kan bruge delvis fyldning til nul prøvespild eller komplet fyldning for bedre reproducerbarhed
  • Injicer 1 μL til 5mL med høj nøjagtighed og præcision
  • 9725i har en positionsfølende kontakt til et reproducerbart startsignal
Inkluderer: μ20 L prøvesløjfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mode Dobbelt tilstand
Volumen (metrisk) prøve 20μ L
Oversigt Kontinuerlig flow, positionssensorkontakt
Til brug med (udstyr) HPLC
Type Kontinuerligt flow HPLC prøveinjektor
Stator materiale PEEK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.