Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 og 7725i prøveinjektorer
Artikelnummer. 10171033 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Kontinuerligt flow
Kontinuerligt flow, positionsfølende kontakt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10171033 Kontinuerligt flow -
10384423 Kontinuerligt flow, positionsfølende kontakt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10171033 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7725
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige, præcise HPLC-injektioner og beskyt mod trykchok med dual-mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 og 7725i prøveinjektorer.
Oprethold kontinuerligt HPCL-flow mellem belastnings- og indsprøjtningspositionerne og beskyt mod trykstød ved at bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 og 7725i prøveinjektorer. Make-Before-Break (MBB)-designet sikrer uafbrudt flow under prøveinjektion. Disse dual-mode-injektorer i rustfrit stål kan bruge delvis fyldning til nul prøvespild eller komplet fyldning for bedre reproducerbarhed. Prøver fra μ1 L til 5mL kan injiceres med høj nøjagtighed og præcision. 7725i-modellen har en positionsfølende kontakt til et reproducerbart startsignal.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Make-Before-Break (MBB) design
  • Kan bruge delvis fyldning til nul prøvespild eller komplet fyldning for bedre reproducerbarhed
  • Injicer 1 μL til 5mL med høj nøjagtighed og præcision
  • 7725i har en positionsfølende kontakt til et reproducerbart startsignal
(Inkluderer: μ20 L prøvesløjfe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mode Dobbelt tilstand
Volumen (metrisk) prøve 20μ L
Oversigt Kontinuerligt flow
Til brug med (udstyr) HPLC
Type Kontinuerligt flow HPLC prøveinjektor
Stator materiale Rustfrit stål
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.