Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 prøveinjektor
Artikelnummer. 10008952 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stator materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stator materiale Pakningsstørrelse
10008952 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10008952 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7010
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sikre nøjagtige og præcise HPLC-injektioner med høj volumen med single-mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 prøveinjektor.
Sikre nøjagtige og præcise højvolumen HPLC-injektioner af μ5 L til 20mL prøver med Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 prøveinjektor. Denne single-mode injektor bruger den komplette påfyldningsmetode til at indlæse prøvesløjfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mode Enkelt tilstand
Volumen (metrisk) prøve 5μ L til 5 ml
Type Prøve injektor
Antal havne 6 havne
Stator materiale Rustfrit stål