Få mere at vide
Rheniumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) dia, 99,97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049367
Mængde:
2 cm
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
50cm
Artikelnummer. 11327767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014169.BP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Mængde 2 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈16.52g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%