Få mere at vide
Rheniumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, 99,97 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11327767
Skift visning
Mængde:
2 cm
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327767 2 cm 2cm
11307767 10 cm 10cm
11317767 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014169.BP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter.
Mængde 2 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈16,52 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%