Få mere at vide
Rhenium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.97% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782097
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
5cm
Artikelnummer. 11371408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010312.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.4,13g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray wire
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.97% (Metals basis)
Form Wire