Få mere at vide
Rheniumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, 99,97 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371408
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371408 5 cm 5cm
11391408 25 cm 25cm
11381408 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010312.BQ
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 4,13 g/m | CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray wire
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.97% (Metals basis)
Form Wire