Få mere at vide
Rheniumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia, 99,97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351408
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351408 250 cm 250cm
11341408 10 cm 10cm
11361408 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010311.CB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 250 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.03g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%