Få mere at vide
Rheniumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, 99,97 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium wire |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Mængde | 10 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.03g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.97% |