Få mere at vide
Rheniumtråd, 0,1 mm (0,004 tommer) dia., udglødet, 99,97% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium wire |
| Navn note | 0.1mm (0.004 in.) dia., Annealed |
| Mængde | 25 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.17g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.97% |