Få mere at vide
Rheniumtråd, 0,1 mm (0,004 tommer) dia., udglødet, 99,97% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium wire |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) i diameter, glødet |
| Mængde | 100 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,17 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.97% |