Få mere at vide
Rheniumstandard: Re @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30312684
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30312684 100 ml 100ml
30312494 250 ml 250ml
30310390 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30312684 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTREN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
CAS 7440-15-5
Analyt- eller komponentnavne Rhenium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Re
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Re
InChI formel InChI=1 S/Re
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Re]
Element Re
IUPAC navn rhenium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 186.207
Mængde 100 ml
Formel vægt 186.956