Få mere at vide
Rheniumstandard: Re @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17958709
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958709 250 ml
17948449 100 ml
17947789 50 ml
17938009 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17958709 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPREN250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Rheniumstandard: Re @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
CAS 7440-15-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Rhenium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Re
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Re
InChI formel InChI=1S/Re
SMIL [Re]
IUPAC navn rhenium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 186.207
Mængde 250 ml
Formel vægt 186,956 g/mol