Få mere at vide
Rheniumstandard: Re @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17948449
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948449 100 ml
17947789 50 ml
17938009 500 ml
17958709 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17948449 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPREN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Rheniumstandard: Re @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
CAS 7440-15-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Rhenium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Re
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Re
InChI formel InChI=1S/Re
SMIL [Re]
IUPAC navn rhenium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 186.207
Mængde 100 ml
Formel vægt 186.956 g/mol