Få mere at vide
Rhenium slug, 12.7mm (0.5 in.) dia., 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059873
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15456985
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045524.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium slug
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia., ≈6.35mm long
Mængde 1 Ea.
Lugt Odorless
Vægt 7.5 ±2 grams
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%