Få mere at vide
Rhenium-slug, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium slug |
| Navn note | 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, ≈6,35 mm lang |
| Mængde | 1 Ea. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | 7,5 ±2 gram |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |