Få mere at vide
Rheniumpulver, -325 mesh, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11311418
Skift visning
Mængde:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.2g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311418 0.2 g 0.2g
11321418 2 g 2g
11301418 10 g 10g
11331418 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11311418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010313.SS
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
Udseende Powder
Mængde 0.2 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Pulver
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets