Få mere at vide
Rhenium powder, -22 mesh, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048486
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11310909
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010673.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium powder
Mængde 1 g
Maskestørrelse −22 Mesh
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic