Få mere at vide
Rheniumpulver, -22 mesh, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11310909
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310909 1 g 1g
11320909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010673.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium powder
Mængde 1 g
Maskestørrelse −22 Mesh
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic