Få mere at vide
Rhenium, plasma standardopløsning, Specpure™ Re 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11450330
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450330 500 mL 500ml
11361359 50 mL 50ml
11371359 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013817.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Type Analytical Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Rhenium: 0.1%; Water: 94.9%