Få mere at vide
Rheniumpentacarbonylchlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10202942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10202942 5 g Glasflaske 5g
10389410 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 316310050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14099-01-5
Molekylær formel C5ClO5Re
Molekylvægt (g/mol) 361.71
MDL nummer MFCD00013296
InChI nøgle JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
PubChem CID 6096982
IUPAC navn kulilte; chlorrhenium
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium pentacarbonyl chloride
Navn note 98%
Farve Hvid
Elementær analyse 97.5% min.
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 361.71
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver