Få mere at vide
Rhenium(IV) sulfide, 99%
Beskrivelse
Rhenium(IV)sulfid bruges som en diamagnetisk halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium (IV) sulfide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution. |
| Formel vægt | 250.33 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 7.506 g/mL |