missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alfa Aesar™ Rhenium(IV) oxide, 99.9% (metals basis)

Artikelnummer. 15442717
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15442717

Brand: Alfa Aesar™ 046538.03

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rhenium (IV) oxide
Smeltepunkt 1000°C (decomposition)
CAS 12036-09-8
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Molekylær formel O2Re
Lineær formel ReO2
MDL nummer MFCD00016305
Synonym rhenium dioxide, rhenium iv oxide, rhenium oxide reo2, rhenium iv oxide trace metals basis
InChI nøgle WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Re]=O
IUPAC navn dioxorhenium
Molekylvægt (g/mol) 218.205
PubChem CID 82847
Formel vægt 218.21
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.