Få mere at vide
Rhenium(III) chloride
Artikelnummer. p-4782098
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Artikelnummer. 11366678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013230.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13569-63-6 | Cl3Re | 292.557 g/mol
Det bruges som udgangsmateriale til syntese af rheniumkomplekser. ReCl3 kan reagere med peralkylerede benzen-metalkomplekser, der fungerer som elektronreservoirer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-63-6
Molekylær formel Cl3Re
Molekylvægt (g/mol) 292.557
MDL nummer MFCD00011196
InChI nøgle LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Synonym rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
PubChem CID 83581
IUPAC navn trichlorrhenium
SMIL Cl[Re](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium(III) chloride
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 292.56
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Dark red powder