Få mere at vide
Rheniumfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341499
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341499 25 x 25 mm 25mm
1 options
Artikelnummer. 11341499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013984.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8052.36 DKK
    7244.65 DKK / 25mm
    Spare 807.71 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium foil
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
CAS 7440-15-5
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈13,15g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Re
MDL nummer MFCD00011195
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Re]
IUPAC navn rhenium
Molekylvægt (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Procent renhed 99.97%