Få mere at vide
Rheniumfolie, 0,5 mm tyk, glødet, 99,97 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium foil |
| Navn note | 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, glødet |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈6,58g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.97% |