Få mere at vide
Rheniumfolie, 0,25 mm tyk, 99,97 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11385769
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385769 50 x 50 mm Hver
11311408 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010309.FI
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 3,29 g/25 x 25 mm; Solid i forskellige former | CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå folie
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,97 % (metalbasis)
Form Floret