Få mere at vide
Rheniumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,97 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11375769
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375769 50 x 50 mm Hver
11301408 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010308.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6597.11 DKK
    5935.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 661.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7440-15-5 | Vedrørende | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-15-5
Molekylær formel Re
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00011195
InChI nøgle WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC navn rhenium
SMIL [Re]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium foil
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,32g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%