Få mere at vide
Rheniumcarbonyl, TRC
Artikelnummer. 30421306
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30421306 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30421306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR315015250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium Carbonyl
CAS 14285-68-8
Molekylær formel 10 C O . Re2
Mængde 250 mg
Synonym Decacarbonyldirhenium, Decacarbonyldirhenium(0) Dirhenium decacarbonyl, NSC 158174 Pentacarbonylrhenium dimer
InChI formel InChI=1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
SMIL [Re][Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC navn kulilte; Rheniorhenium
Molekylvægt (g/mol) 652.515
Formel vægt 653.861