Få mere at vide
Rhein, TRC
Artikelnummer. 30418068
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30418068 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30418068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR318500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Rhein
CAS 478-43-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H8 O6
Mængde 100 mg
Synonym 2-Anthracenecarboxylic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, 2-Anthraquinonecarboxylic acid','4,5-dihydroxy- (6CI), 2-Anthroic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-carboxyanthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxy-2-anthraquinonecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin-3-carboxylic acid, Monorhein, NSC 38629, Rheic acid, Rhein, Rheinic acid, Rhubarb yellow
InChI formel InChI=1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
SMIL OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC navn 4,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 284.22
Formel vægt 284.0321
Procent renhed >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.