Få mere at vide
Rhein, 97%
Artikelnummer. 15487408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487408 250 mg 250mg
15477408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60902.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 478-43-3 | C15H8O6 | 284,223 g/mol
Rhein bruges til at hæmme vækstfaktor beta-1-induceret plasminogenaktivator-inhibitor-1 i endotelceller. Det virker som et antibakterielt middel mod Staphylococcus aureus. Det bruges også som afføringsmiddel. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rhein bruges til at hæmme vækstfaktor beta-1-induceret plasminogenaktivator-inhibitor-1 i endotelceller. Det virker som et antibakterielt middel mod Staphylococcus aureus. Det bruges også som afføringsmiddel. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i natriumhydroxid. Uopløseligt i vand, dimethylsulfoxid og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Varmefølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 478-43-3
Molekylær formel C15H8O6
Molekylvægt (g/mol) 284.223
MDL nummer MFCD00009618
InChI nøgle FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhein, monorhein, rheic acid, rhubarb yellow, cassic acid, chrysazin-3-carboxylic acid, 4,5-dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, rheinic acid, 1,8-dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid
PubChem CID 10168
ChEBI CHEBI:8825
IUPAC navn 4,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhein
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 2222155
Opløselighedsinformation Opløselig i natriumhydroxid. Uopløseligt i vand, dimethylsulfoxid og ethanol.
Formel vægt 284.22
Procent renhed 98%