Få mere at vide
Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sikre pålidelige højtryksforbindelser ved at bruge Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings. Disse fittings er præcisionsbearbejdet af 316 rustfrit stål for at være grat- og forureningsfri.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Højt tryk 1/16 tomme Ferrule |
| Oversigt | Ferrule; 5 Pk |
| Til brug med (udstyr) | LC Columns |
| Materiale | Stainless Steel |
| Mængde | 5/pakke |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.