Få mere at vide
Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings
Artikelnummer. 10299594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ekstra lange højtryksfittings sæt
Ekstra langt højtryksfittings sæt
Højtryk 1/16 tommer. Ferrule
Højt tryk 1/16 tomme Ferrule
Kort højtryksfittings sæt
Lange højtryksfittings sæt
Mængde:
10 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Pakningsstørrelse
10299594 Højtryk 1/16 tommer. Ferrule 10 stk./pakke Pakke med 10
10016844 Kort højtryksfittings sæt 5/pakke Pakke med 5
10650816 Højt tryk 1/16 tomme Ferrule 5/pakke Pakke med 5
10249704 Lange højtryksfittings sæt 5/pakke Pakke med 5
11567701 Ekstra lange højtryksfittings sæt 5/pakke Pakke med 5
11577701 Kort højtryksfittings sæt 10 stk./pakke Pakke med 10
10269264 Lange højtryksfittings sæt 10 stk./pakke Pakke med 10
10197704 Ekstra langt højtryksfittings sæt 10 stk./pakke Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10299594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6000210
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Sikre pålidelige højtryksforbindelser med Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings.
Sikre pålidelige højtryksforbindelser ved at bruge Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings. Disse fittings er præcisionsbearbejdet af 316 rustfrit stål for at være grat- og forureningsfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Højtryk 1/16 tommer. Ferrule
Oversigt Ferrule
Til brug med (udstyr) LC kolonner
Materiale Rustfrit stål
Mængde 10 stk./pakke
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.