Få mere at vide
Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sikre pålidelige højtryksforbindelser ved at bruge Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings. Disse fittings er præcisionsbearbejdet af 316 rustfrit stål for at være grat- og forureningsfri.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ekstra langt højtryksfittings sæt |
| Oversigt | 10-32, 1/16 tommer. Ekstra lange fittings sæt |
| Til brug med (udstyr) | LC kolonner |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 10 stk./pakke |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.