Få mere at vide
Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings
Artikelnummer. 10016844 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Ekstra langt højtryksfittings sæt
Ekstra langt højtryksfittingssæt
Højtryk 1/16 tommer. Ferrule
Højt tryk 1/16 tomme Ferrule
Kort højtryksfittingssæt
Langt højtryksfittingssæt
Mængde:
10 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10016844
Brand: Thermo Scientific™ 6000109
Sikre pålidelige højtryksforbindelser med Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings.
Sikre pålidelige højtryksforbindelser ved at bruge Thermo Scientific™ RheFlex™ Højtryksfittings. Disse fittings er præcisionsbearbejdet af 316 rustfrit stål for at være grat- og forureningsfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kort højtryksfittingssæt
Oversigt SS Standard Fittings; 1/16 in.
Til brug med (udstyr) LC Columns
Materiale Stainless Steel
Mængde 5/pakke
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.