missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rhapontin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rhaponticin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-5-4-11(8-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 420.142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?