Få mere at vide
IKA™ R H3 remklemme
Shop alle IKA produkter
Størrelse (metrisk) greb:
40 til 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til stativdiameter: 8 til 16 mm
- For beholderdiameter: 40 til 300 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Remklemme |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fartøj |
| Størrelse (metrisk) greb | 40 til 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 16 mm |