Beskrivelse
- Simpelt. Kompakt. Pålideligt.
- Den nye RH Lite er den perfekte løsning til at træde ind i verdenen af magnetiske omrørere.
- Den imponerer med sit kompakte design og høje kvalitet til en overkommelig pris.
- Udviklet til simple anvendelser og grundlæggende laboratoriebehov, kombinerer den et attraktivt pris-ydelsesforhold med solid kvalitet og smart funktionalitet.
- RH Lite tilbyder alt, hvad du behøver til sikkert og effektivt arbejde.
- Høj ydeevne for lidt penge.
- Justerbar temperatursikringskreds i overensstemmelse med laboratorieudstyrsstandard EN IEC 61010-2-010 for opvarmede enheder.
- To drejeknapper og trykknapper til uafhængig indstilling af setpoint samt start og stop af opvarmnings- og omrøringsfunktionen.
- 600 W varmekraft.
- Robust 135 mm aluminiumsvarmeplade med øget overfladestyrke for lang levetid.
- Maksimal temperatur: 310 °C til en bred vifte af anvendelser.
- Energieffektiv EC-motor til kraftig omrøring med minimalt energiforbrug op til 1500 omdr./min.
- Ekstremt kompakt design: kun 168 x 217 mm – ideelt til små arbejdsflader.
- Lav selvopvarmning af varmepladen er perfekt til at blande temperaturfølsomme prøver.
- To stativmonteringspunkter for fleksibel brug og et sikkert testsetup.
- Hvad den ikke har, og hvorfor det, er en god ting.
- RH lite har bevidst ikke ekstern temperaturkontrol.
- For simple anvendelser er dette ikke kun tilstrækkeligt, men også en fordel: mindre kompleksitet, lavere omkostninger og samtidig fuld sikkerhed takket være det integrerede temperatursikringskredsløb.
- Dette gør RH Lite til det ideelle valg til grundlæggende processer, hvor direkte temperaturkontrol af varmepladen er fuldt tilstrækkelig.
- RH lite tilbyder markant højere varmeeffekt, en større varmeplade, en forbedret IP-beskyttelsesklasse og et moderne driftskoncept med to intuitive drejeknapper og trykknapper.
- Det kompakte design sparer plads, mens den robuste varmeplade og EC-motor sikrer pålidelighed og effektivitet.
- Det smarte grundlag for dit laboratorium.
- RH lite er den perfekte magnetiske rører til begyndermodeller: kompakt, kraftfuld og sikker uden unødvendige ekstramaterialer, men med alt, hvad du behøver til simple og pålidelige anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminium |
| Spænding | 240 V |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 310 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Watt | 600 W |
| Vægt (metrisk) | 2.1 kg |
| Type | Varmepladerører |
| Maks. Prøvebelastning | 20 kg |
| Stiktype | EU |
| Vis mere |