Beskrivelse
- Meget nøjagtig temperaturstyring er mulig med sensor placeret direkte i mediet
- En høj varmeydelse på 600 watt og sammensat varmeplade i rustfrit stål sikrer hurtig opvarmning
- Justerbar sikkerhedstemperatur fra 100° til 360 °C
- Digital visning af temperatur og hastighed
- Blød start af røremotor
- Stærkt magnetfelt og bredt hastighedsområde for volumener op til 15 liter
- Visning af fejlkode
- Nem betjening med berøringstastatur
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 2000 o/min |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 15 l |
| Vise | Digital LED |
| Spænding | 100/115/230 V |
| Watt | 600 w |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |